Learn More
Kartell™ Universalspitze aus Polypropylen
Mit dieser Spitze, die eine hohe Klarheit und ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften bietet, reduzieren Sie Probenrückstände. Die Kartell™ Universal-Spitze aus Polypropylen ermöglicht eine präzise Zentrierung, um bei der Abgabe der Probe eine zuverlässige Ausrichtung zu gewährleisten.
Marke: Kartell™ 0964100
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Mit dieser Spitze, die eine hohe Klarheit und ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften bietet, reduzieren Sie Probenrückstände. Die Kartell™ Universal-Spitze aus Polypropylen ermöglicht eine präzise Zentrierung, um bei der Abgabe der Probe eine zuverlässige Ausrichtung zu gewährleisten.
- Hergestellt aus reinem cadmiumfreiem PP
- Die hohe Transparenz und die hervorragenden wasserabweisenden Eigenschaften gewährleisten eine geringstmögliche Probenretention in der Spitze.
- Die präzise Zentrierung der Öffnung am Ende der Spitze garantiert eine zuverlässige Ausrichtung der Probe bei der Abgabe.
- Diese Spitzen werden für die Verwendung mit den Kartell™ automatischen Mikropipetten empfohlen, liefern aber auch mit den meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Mikropipettenmarken hervorragende Ergebnisse.
- Die Kartell Einwegspitzen sind in verschiedenen Verpackungsarten erhältlich, um eine Vielzahl von Anforderungen so wirtschaftlich wie möglich zu erfüllen.
Spezifikation
2 bis 200 μl | |
Ja | |
Kartell™, Gilson™ Pipetman™, Socorex™, Nichiryo™, Brand™, Sartorius™ Biohit™, Eppendorf™, Hamilton™ | |
Universal | |
960/Packung | |
PP (Polypropylen) |
Gelb | |
CE/IVD | |
Gestell | |
Gestell | |
Kartell™, Gilson™, Brand™, Nichiryo™, Biohit™, Socorex™, Eppendorf™, Hamilton™, Gilson™ Pipetman™, Socorex™ Pipettierer, Nichiryo™, Brand™ Pipettierer, Sartorius™ Biohit™ Pipettierer, Eppendorf™ Pipettierer, Hamilton™ Pipettierer |