Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Dank der besonderen Konstruktion können die Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Marke:  Kartell™ 0056604
Additional Details : Gewicht : 2.78000kg
Artikelnummer. 12094448
  • 228.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Große Kapazität
  • Kann trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
  • Zersetzt sich nicht, rostet nicht oder verformt sich nicht
  • Obenliegende alphanumerische Rasterreferenz für eine einfache Identifikation
  • Farbcodiert für den Einsatz in Bädern