Learn More
Buerkle™ Universalmessbecher mit Graduierung aus Polypropylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kann als Einwegvorrichtung verwendet werden
- Aus transparentem Polypropylen hergestellt
- Autoklavierbar
- Platzsparend: Bechergläser lassen sich ineinander stapeln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 31 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speziell geformte Ausgüsse ermöglichen einfaches Ausgießen von Flüssigkeiten |
| Schritten | 5 mL |
| Menge | Je |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Ja |
| Mehr anzeigen |