Learn More
Haleco™ Polypropylen-Universal-Absorptionsfolien
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Material | Polypropylen |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Länge (metrisch) | 2300 cm |
| Höhe (metrisch) | 38 cm |
| Gewicht (metrisch) | 2.8 kg |