Learn More
Eppendorf™ 384-Well Twin Tec PCR-Mikrotiterplatte aus Polypropylen, U-Form
In automatisierten Systemen verwendbar. U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
Marke: Eppendorf™ 0030128540
Additional Details : Gewicht : 0.81000kg
Beschreibung
In automatisierten Systemen verwendbar.U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
- U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
- Minimale Biegung von Stehrändern
- Durchgängiger Rahmen gewährleistet Kompatibilität mit automatisierten Systemen
- Stapelbar
- 8 Löcher im Rahmen erleichtern das Positionieren und Entfernen der Platte aus dem Thermozykler-Block, z. B. mit Greifern
- Innerhalb der SBS-Empfehlungen zur Stellfläche (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
- Geeignet für alle gängigen 384-Well-Thermozykler
- Max. 45 μl Well-Volumen
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
16 x 24 | |
384-Well Twin Tec PCR-Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
45 μl | |
25 | |
25 Stück/Packung |
Standard | |
Rot | |
Stehrand | |
384 | |
U | |
Automatisierte Systeme |