Learn More
Eppendorf™ 384-Well Twin Tec PCR-Mikrotiterplatte aus Polypropylen, U-Form
In automatisierten Systemen verwendbar. U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
Marke:  Eppendorf™ 0030128532
Additional Details : Gewicht : 0.76500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10374173
  • 256.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In automatisierten Systemen verwendbar.U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
  • U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
  • Minimale Biegung von Stehrändern
  • Durchgängiger Rahmen gewährleistet Kompatibilität mit automatisierten Systemen
  • Stapelbar
  • 8 Löcher im Rahmen erleichtern das Positionieren und Entfernen der Platte aus dem Thermozykler-Block, z. B. mit Greifern
  • Innerhalb der SBS-Empfehlungen zur Stellfläche (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
  • Geeignet für alle gängigen 384-Well-Thermozykler
  • Max. 45 μl Well-Volumen
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Polypropylen
45 μl
25
25 Packung
Blau
384
U
Automatisierte Systeme