Learn More
Semadeni™ Polypropylen-Pinzette
Artikelnummer. 11787192
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11787192
Marke: Semadeni™ 602
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleistet genaues, feines Arbeiten im Labor. Semadeni™ Pinzetten aus Polypropylen verfügen über eine gute chemische Beständigkeit.
  • Autoklavierbar
  • Farbe: weiß
  • 125 mm Länge
Spezifikation
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 125 mm
Produkttyp Pinzetten
Menge (Anzahl pro Karton) 100 Packung
Typ Pinzetten