Learn More
Cytiva TUBING CONNECTOR TC-3 es, Accessories.
Artikelnummer. 12482310 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge Packungsgröße
12482310 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12482310 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 19004701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 CHF
    142.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.00 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Schlauchverbinder
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Schlauch mit 1,8 mm AD
Verpackungsmenge Je 1
Material Polypropylen
Druck 45 psi