Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende thermische, mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Greiner Bio-One™ Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen eignen sich optimal für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben. Die zwei Positionen ermöglichen eine Entlüftung sowie einen festen Sitz.
Marke: Greiner Bio-One 184261
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase, menschlicher DNA
- Nicht pyrogen
- Belüftungsstopfen mit zwei Positionen erfüllt zwei Funktionen:
- Einheitliche Belüftung des Röhrcheninhalts durch leichtes Anbringen
- Luftdichter Verschluss des Röhrchens durch festes Anbringen, indem der Stopfen weiter hineingedrückt wird
- Graduierungen und Beschriftungsbereich
- Steril
Spezifikation
EN ISO 10993 | |
10 ml | |
Polypropylen | |
Ja | |
Sterile | |
Ja |
Naturfarben | |
Ja; Lüftung | |
Round Bottom | |
1000 Packung | |
17 mm |