Learn More
Multiroir™ Polypropylen-Einschübe, flach
Block mit mehreren Tabletts/Schubladen in sechs verschiedenen Farben für verschiedene Lagerungsanforderungen. Der Multiroir™ Block mit Polypropylen-Tabletts (6), 32102PTGMB kann mit einer Vielzahl thermogeformter Wabengitter ausgestattet werden.
Marke: Multiroir™ 32102
Additional Details : Gewicht : 4.63000kg
Beschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Verschiedene Farben - eine Farbe für jedes Tablett/jede Schublade
- Transportabel
- Stapelbar
- Verschiedene Wabengitter für Schubladen separat erhältlich
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
80 l | |
Beige, blau, grau, grün, rot, weiß, gelb | |
Rechtwinklig | |
6 Tabletts/Schubladen | |
Je 1 | |
685 x 485 x 360 mm | |
266 mm |
340 x 250 x 40 mm (Innenabmessungen pro Schublade) | |
Polypropylen  | |
Stapelbar | |
Schubeinsätze | |
Ja | |
600 mm | |
310 mm |