Beschreibung
- Polypropylene allows unobstructed viewing of sample
- Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
- Feature leak-resistant polyethylene screw caps that can be removed or sealed in single turn
- Tube is self-standing with conical bottom and with molded graduations
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Bodenform | Konisch |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Weißer Schraubverschluss |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Graduated | Ja |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Höhe (metrisch) | 56 mm |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |