Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Conical Tissue Grinder 6 stück/pce
Beschreibung
- Die Kegelspitze verjüngt sich von 8,2 mm (0,33 in.). bis hinunter zu 2,9 mm (0,12 in.) in einer Länge von 19,8 mm (0,78 in.). und hat ein abgerundetes Ende
- Wellendurchmesser: 4,7 mm (³⁄ 16 in.)
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Artikelbeschreibung | Gewebemühlen aus Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrozentrifugen-, Zentrifuge- und Mahlröhrchen |
| Länge (metrisch) | 21 cm |
| Material | Polypropylen |