Learn More
Poulten Graf™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 32, 38 mm
GL 32, 40 mm
GL 32, 52 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Thread Adapter |
| Material | Polypropylene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OPTIFIX Spender |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße | GL 32, 52 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto