Learn More
Poulten Graf™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 32, 38 mm
GL 32, 40 mm
GL 32, 52 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Thread Adapter |
| Material | Polypropylene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OPTIFIX Spender |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße | GL 32, 52 mm |