Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Der Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen ermöglicht den sicheren Anschluss von Pumpen und Auslasshähnen an eine Vielzahl von Behältern.
Marke: Buerkle™ 0600-1007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Tauschen Sie die Verbindungen zwischen verschiedenen Adaptern aus
Spezifikation
Polypropylen | |
External: US Drum Thread, Internal: 2 in. BSP | |
Silber | |
Gewindeadapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen > External Thread: US drum thread; Internal: 2 in.BSP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur