Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Artikelnummer. 10065020 Shop alle Bürkle produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Gewindegröße:
Außen: 2 in. BSP; Außen: 61 mm
Außen: US-Trommelgewinde, innen: 2 in. BSP
Extern: 2 Zoll grob Tri-Sure – 64 mm (BSI)
Extern: 64 mm (BSI); innen: DIN 51
Extern: 64 mm (BSI); innen: DIN 60
Extern: 64 mm (BSI); innen: DIN 61
Extern: 64 mm (BSI); innen: DIN 71
Extern: Mauser; intern: 2 Zoll (BSP)
Extern: Tri-Sure; intern: 2 Zoll (BSP)
Extern: Tri-Sure; intern: Mauser
Intern: 51 mm; 2 Zoll BSP
Intern: 71 mm; 2 Zoll (BSP)
Intern: DIN 61 – 2 Zoll (BSP)
Farbe:
Blau
Blau, Braun
Braun
Gelb
Gelb, Blau
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Silber
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10065020
Brand: Buerkle™ 06001016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Der Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen ermöglicht den sicheren Anschluss von Pumpen und Auslasshähnen an eine Vielzahl von Behältern.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Tauschen Sie die Verbindungen zwischen verschiedenen Adaptern aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Für Pumpen der Serie 0600
Schlauchgröße DIN 51
Gewindegröße Extern: 64 mm (BSI); innen: DIN 51
Enthält Außengewinde 64 mm (BSI), Innengewinde DIN51
Farbe Schwarz
Produkttyp Gewindeadapter
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.