Learn More
Brady™ Etiketten für BMP™21 Tragbare Drucker, ID PAL™ und LABPAL™ Drucker
Zur allgemeinen Identifizierung, Laborkennzeichnung, Plattenidentifizierung und Platte
Marke: Brady™ 121016
82.39 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21869" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
Zur allgemeinen Identifizierung, Laborkennzeichnung, Plattenidentifizierung und Platte
- Hergestellt aus B-7425 Polypropylen oder B-595 Vinylfolie mit druckempfindlichem, permanentem Klebstoff
- Verschiedene Farben erhältlich
Compliance
Entspricht der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
RoHS | |
Weiß | |
Etikett | |
Druckeretiketten | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker | |
-112 bis 158 °F | |
0.004 Zoll | |
21 ft. (2,01 m) | |
19,05 mm |
Acryl | |
Matt | |
Polypropylen | |
Zur allgemeinen Identifizierung, Laborkennzeichnung, Plattenidentifizierung und Platte | |
Je 1 | |
-80 bis 70 °C | |
6,4 m | |
0.75 in. |