Learn More
Brady™ Anhänger aus Polypropylen für Etikettendrucker
Continuous roll of tag material for the BMP™71 Label Printer. These Polypropylene Tag Printer Labels are non-adhesive slide-in strips.
94.85 CHF - 115.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11599443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
104280
15,24 m x 12,7 mm 500/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11569443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
104277
15,25 m x 15,88 mm 250/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Continuous roll of tag material for the BMP™71 Label Printer.
  • Non-Adhesive Slide-in Strips.
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Weiß
Polypropylen
Druckeretiketten
BMP™71
-40°C
500/Packung
-40°bis +100 °C
0,049 mm
15,24 m
Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Matt
Thermotransfer
Sprach- und Datenkommunikation
1
1 Roll/Box
-40°F to +212°F
0.008 in.
16.67 yd.