Learn More
Kartell™ Polypropylen-Verbindungsstücke, T-förmig, nicht-konisch
Beschreibung
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Mit Verzahnung, um die Schläuche festzuhalten und ein Verrutschen zu verhindern
- Autoklavierbar
- Nicht konisch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE IVD |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8,2 mm Bohrung |
| Material | Polypropylen |
| Verpackungsmenge | 10 Stück |
| Schlauchgröße | 12 x 8,2mm |
| Anschlussgröße | Bohrung: 8,2 mm |
| Sterilisationsmethode | Autoklavieren |
| Form | T |
| Mehr anzeigen |