Learn More
Sartorius™ Minisart™ RC25 Spritzenfilter
Minisart™ RC mit hydrophiler regenerierter Cellulose (RC) ist für wässrige Flüssigkeiten und Lösungsmittel mit einem pH-Wert von 3 bis 14 optimiert und ist gegenüber DMSO stabil. Kann mit einer Porengröße von 0,2 μm für die sterile Filtration verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Slip-Anschluss. Einheiten können durch Autoklavieren oder EO sterilisiert werden.
Marke: Sartorius™ 17764----------S
401.04 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weniger Abfall durch Großpackungen
- Geringe extrahierbare oder herauslösbarer Bestandteile
- Sehr geringe unspezifische Bindung
- Überragende chemische Kompatibilität
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Lichtundurchlässig | |
0,2 μm | |
Polypropylen | |
Großpackung | |
Autoklav oder EO | |
0,15 mL |
Sehr geringe Bindung | |
Regenerierte Cellulose | |
Wässrige Flüssigkeiten und Lösungsmittel mit pH3 bis pH14, DMSO, Probenvorbereitung vor der HPLC- oder GC-Analyse | |
Hydrophil | |
200Pack | |
Spritzenfilter | |
25 mm |