Learn More
Cole-Parmer™ Filterkassette mit Faden aus Polypropylen, gewickelt
17.50 CHF - 18.70 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Menge | 1/Packung |
Typ | String Wundkartusche |
Länge (metrisch) | 254 mm |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11774939
|
Cole-Parmer™
01513-04 |
10 GPM |
18.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11764939
|
Cole-Parmer™
01513-00 |
7 GPM |
17.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Polypropylen | |
1/Packung | |
String Wundkartusche | |
254 mm |