Beschreibung
- Hergestellt aus lichtdurchlässigem Polypropylen
- Durch Abstufung mit einer Vielzahl an Schlauchdurchmessern kompatibel
- Gerade Form
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 47 mm |
| Zur Verwendung mit | 3 bis 5mm Schlauch-ID |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Form | Gerade |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Gerades Schlauchverbindungsstück |