Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 15408824
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
60 mL
Packungsgröße:
1200 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 15408824
Marke: Gosselin™ TP35C030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Nr.
Material Polypropylen
Form Gerade
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 60 mL
Farbe Klar
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anzahl pro Karton 800/Karton
Anzahl pro Packung 800/Packung