Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationstabletts aus Polypropylen mit Deckel
Artikelnummer. p-64977 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
7 x 4 x 2,25 Zoll
11 x 6 x 3,25 Zoll
11 x 6 x 5 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11842692
Marke: Bel Art™ F161880000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Instrumententabletts zum Sterilisieren
Instrumententabletts zum Sterilisieren
  • Glatte, abgerundete Ecken für einfache Reinigung und Sterilisation
  • Die nach außen verjüngten Wände ermöglichen eine Verschachtelung für eine kompakte Lagerung
  • Die Abdeckungen werden in das Tablett eingesetzt, um ein stabiles Stapeln beladener Tabletts zu ermöglichen
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1175 cm3
Abmessungen (L x B) 18 X 10 cm (7 x 4 in.)
Abmessungen (L x B x H) 7 x 4 x 2,25 Zoll
Farbe Natural
Höhe (metrisch) 5.4 cm
Länge (metrisch) 18 cm
Material Polypropylen
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 10 cm
Enthält Abdeckung
Länge (angloamerikanisch) 7 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 3,75 in.