Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationstabletts aus Polypropylen mit Deckel
Artikelnummer. 15462505
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
7 x 4 x 2,25 Zoll
11 x 6 x 3,25 Zoll
11 x 6 x 5 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
15462505 11 x 6 x 3,25 Zoll 1 Stück
11842692 7 x 4 x 2,25 Zoll 1 Stück
11872692 11 x 6 x 5 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462505 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F161890000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.45 CHF
    31.92 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.53 CHF
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Instrumententabletts zum Sterilisieren
Instrumententabletts zum Sterilisieren
  • Glatte, abgerundete Ecken für einfache Reinigung und Sterilisation
  • Die nach außen verjüngten Wände ermöglichen eine Verschachtelung für eine kompakte Lagerung
  • Die Abdeckungen werden in das Tablett eingesetzt, um ein stabiles Stapeln beladener Tabletts zu ermöglichen
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3585 cm3
Abmessungen (L x B) 29 x 15 cm (11 x 6 in)
Abmessungen (L x B x H) 11 x 6 x 3,25 Zoll
Farbe Naturfarben
Höhe (metrisch) 8 cm
Länge (metrisch) 29 cm
Material Polypropylen
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 15 cm
Enthält Abdeckung
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,25 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 6 in.