Learn More
VITLAB™ Normschliff-Stopfen aus Polypropylen
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Descripción
Leicht konische Flaschenstopfen aus Polypropylen zum Schutz des Inhalts von Laborbehältern.
- Zwei Stopfenarten: Quadratische und sechseckige Knaufkappen mit rotem Kern
- Für eine feste Dichtung, die Verschüttungen und Verdunstung verhindert
- Aus langlebigem Polypropylen für zusätzliche Beständigkeit gegen Chemikalien und Wärme
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | Mit rechteckiger Knaufkappe und rotem Kern |
| Menge | 1/Packung |
| Standard-Konusverbindung | NS 14/23 |
| Autoklavierbar | Ja |
| Farbe | Transparent, Rot |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Standard-Deckelstopfen |
| Form | Quadratischer Knopf |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido