Learn More
VITLAB™ Normschliff-Stopfen aus Polypropylen
Codice prodotto. 17837830
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17837830
missing translation for 'mfr': VITLAB™ 91394
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Versiegelung von Flaschen, Reagenzgläsern, Kolben und anderen Laborbehältern. VITLAB™ Normschliff-Stopfen aus Polypropylen sind mit quadratischer oder sechseckiger Kappe in verschiedenen Standardgrößen erhältlich. Aus langlebigem, autoklavierbarem Polypropylen.
Leicht konische Flaschenstopfen aus Polypropylen zum Schutz des Inhalts von Laborbehältern.
  • Zwei Stopfenarten: Quadratische und sechseckige Knaufkappen mit rotem Kern
  • Für eine feste Dichtung, die Verschüttungen und Verdunstung verhindert
  • Aus langlebigem Polypropylen für zusätzliche Beständigkeit gegen Chemikalien und Wärme
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Specifica
Beschreibung Weiß mit rotem Kern
Menge 1/Packung
Standard-Konusverbindung NS 45/40
Autoklavierbar Ja
Farbe Weiß, Rot
Material Polypropylen
Produkttyp Standard-Deckelstopfen
Form Hexagonal
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato