Learn More
VITLAB™ Normschliff-Stopfen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10505991
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10505991
Marke: VITLAB™ 91094
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Versiegelung von Flaschen, Reagenzgläsern, Kolben und anderen Laborbehältern. VITLAB™ Normschliff-Stopfen aus Polypropylen sind mit quadratischer oder sechseckiger Kappe in verschiedenen Standardgrößen erhältlich. Aus langlebigem, autoklavierbarem Polypropylen.
Leicht konische Flaschenstopfen aus Polypropylen zum Schutz des Inhalts von Laborbehältern.
  • Zwei Stopfenarten: Quadratische und sechseckige Knaufkappen mit rotem Kern
  • Für eine feste Dichtung, die Verschüttungen und Verdunstung verhindert
  • Aus langlebigem Polypropylen für zusätzliche Beständigkeit gegen Chemikalien und Wärme
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Beschreibung Transparent mit rotem Kern
Menge 1/Packung
Standard-Konusverbindung NS 24/29
Autoklavierbar Ja
Farbe Transparent, Rot
Material Polypropylen
Produkttyp Standard-Deckelstopfen
Form Quadratischer Knopf