Learn More
Multiroir™ Stapelbehälter aus Polypropylen
Verwenden Sie Multiroir™ Polypropylen-Stapelbehälter mit Griffen für die manuelle oder automatisierte Handhabung während des Transports und der Lagerung. Die Behälter garantieren die Stapelbarkeit von mehr als 600 kg und sind in silbergrau und schwarz erhältlich.
Marke: Multiroir™ AEG64/27
Additional Details : Gewicht : 2.00700kg
Beschreibung
- Mit Griffen
- Garantiertes Stapeln von mehr als 600 kg
- Ideal für die manuelle oder automatisierte Handhabung
- Glatte Wände und Böden
Spezifikation
66 l | |
Silber | |
Rechtwinklig | |
Stapelbehälter | |
600 x 400 x 270 mm | |
570 mm | |
370 mm | |
265 mm |
European Standard | |
Polypropylen  | |
Transport and Warehouse Logistics | |
Je 1 | |
600 mm | |
400 mm | |
270 mm | |
2.2 kg |