Learn More
Kartell™ Sputum-Sammelbehälter aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 bis 55 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Auslaufsicherer Deckel
- Ideal für die Aufbewahrung, Sammlung und den Transport von Proben
- CE-IVD-genehmigt
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 30 bis 55 ml |
| Zertifizierung/Konformität | CE und IVD |
| Verschlussgröße | 57 mm |
| Durchmesser (metrisch) | Mund: 52,1 mm; Boden: 45 mm |
| Höhe (metrisch) | 34,1 mm |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |