Learn More
Vitlab™ Sprühflaschen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 ml
850 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Description
- Sprühflaschen aus weißem Polypropylen
- Sprühdüse kann vom feinsten Nebel (Vernebelung) bis zum präzisen Flüssigkeitsstrahl reguliert werden
- Bereich: ca. 3 bis 4 Meter
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 850 ml |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie Anwendungen der Dünnschichtchromatografie |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Produkttyp | Sprühflasche |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Show More |
Nur für Forschungszwecke