Learn More
Chemsplash Polypropylen-Socken (Paar) mit Gummizug an der Öffnung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058350
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
36 x 18 cm
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30058350 36 x 18 cm 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058350 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2787.400.999
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in BRC-zugelassenen Arbeitsbereichen und in der pharmazeutischen Industrie.
40 g/m² Polypropylen-Stiefel
  • 40 g/m² Polypropylen-Material
  • Elastischer Verschluss
  • 36 x 18 cm
  • 10 Paar/Packung
  • PFAS-frei
Beschreibung: Dieses Produkt ist für den Einsatz in BRC-zugelassenen Arbeitsbereichen und in der pharmazeutischen Industrie konzipiert. Es besteht aus 40 g/m² Polypropylenmaterial und verfügt über eine elastische Öffnung für einen sicheren Sitz. Die Größe beträgt 36 x 18 cm, 10 Paar pro Packung. Dieser Stiefel ist PFAS-frei und gewährleistet Sicherheit und die Einhaltung der Industriestandards.
Spezifikation
Größe Universal
Material Polypropylen
Latex Free Ja
Beschichtung Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Glatt
Abmessungen (L x B) 36 x 18 cm
Gewicht (metrisch) 40 gsm
Widerstand Schmutz
Produkttyp Schuhüberzieher