Learn More
Wheaton™ X1000 FLASCHE PP 500μL 10-425 .
Artikelnummer. 11754189 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11754189
Marke: Wheaton™ W225187
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Enthält Schnappverschluss/Bördelversiegelung
Anzahl pro Packung 1000
Basisausführung Konisch
Verschlussmaterial Aluminium, Kunststoff
Verschlusstyp Bördeldichtung oder Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 1000/Packung
Verschlussgröße 11 mm