Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschluss, für Kulturröhrchen, mit Dichtscheibe
Dieser Schraubverschluss dient zum Verschließen von Kulturröhrchen mit Gewinde (Gewinde nicht nach DIN).
Marke: DWK Life Sciences 299901204
21.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.- Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Spezifikation
GL14 | |
Polypropylen, TPE | |
100/Packung |
Autoklavierbar | |
Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten; Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken und -hauben |