Learn More
BRAND™ Schaufeln aus Polypropylen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Integrierter Griff
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Schaufel |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 385 mm |