Learn More
BRAND™ Schaufeln aus Polypropylen
Artikelnummer. 12055292 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12055292 500 ml 6 Stück
12065292 1.000 ml 6 Stück
11874170 100 ml -
15281379 50 ml 12 Stück
10759082 250 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12055292 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 139130
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Polypropylen. Mit robustem integrierten Griff.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Integrierter Griff
  • Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Weiß
Produkttyp Schaufel
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 315 mm