Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Polypropylen-Schaufel
Artikelnummer. p-8006732 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22 ml
250 ml
2 l
Länge (metrisch) Griff:
32 mm
56 mm
122 mm
Abmessungen (L x B):
94 x 32 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11771485
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F367470000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle konzipiert. Bel Art™ Schaufeln aus Polypropylen eignen sich optimal zum Schöpfen verschiedenster Stoffe, von losen Pulvern bis hin zu Eis.
  • Abgerundete Ecken für leichte Reinigung
  • Hergestellt aus hartem Polypropylen
  • Gewundener Griff zum Aufhängen
  • Kann etwa 2 Liter (eine halbe Gallone) aufnehmen
Aufnahmefähigkeit bzw. Volumen sind geschätzt und nicht als exakte Probengewichte bzw.-volumen aufzufassen Die genannten Volumen repräsentieren typische erhitzte Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 22 ml
Produkttyp Schaufel
Breite (metrisch) 32 mm
Abmessungen (L x B) 94 x 32 mm
Länge (metrisch) Griff 32 mm
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 94 mm