Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Polypropylen-Schaufel
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22 ml
250 ml
2 l
Länge (metrisch) Griff:
32 mm
56 mm
122 mm
Abmessungen (L x B):
94 x 32 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Abgerundete Ecken für leichte Reinigung
- Hergestellt aus hartem Polypropylen
- Gewundener Griff zum Aufhängen
- Kann etwa 2 Liter (eine halbe Gallone) aufnehmen
Aufnahmefähigkeit bzw. Volumen sind geschätzt und nicht als exakte Probengewichte bzw.-volumen aufzufassen Die genannten Volumen repräsentieren typische erhitzte Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Produkttyp | Schaufel |
| Breite (metrisch) | 49 mm |
| Abmessungen (L x B) | 191 x 54 x 49 mm |
| Länge (metrisch) Griff | 56 mm |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 191 mm |