Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter aus Polypropylen mit Gewinde für Hygienebereiche
Halten Sie die hygienischen Bedingungen in Ihren Prozessen aufrecht und reduzieren Sie gleichzeitig den Durchmesser.
Marke:  Masterflex™ 31806-04
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795499
  • 233.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI für die pharmazeutische Verwendung sowie die FDA-, USDA- und 3A-Normen für den Lebensmittelkontakt.
  • Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp™ Anschlüssen kompatibel.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Geringe Auslaugfähigkeit.
  • Der Durchmesser konzentrischer Reduzierstücke verringert sich zur Mitte hin, sodass sich en konischer Zylinder bildet.
  • Beide Materialien sind autoklavierbar, doch PVDF toleriert höhere Temperaturen als PP und weist auch nach wiederholtem Autoklavieren eine konsistentere Arbeitsleistung auf.
  • Die für ein komplettes System erforderlichen Klemmen und Dichtungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Gewindeadapter für PP-Rohr für Hygienebereich, 1 Zoll Ladish-Klemmengröße x 3/4 Zoll NPT (F)
Polypropylen
1 Zoll-Ladish-Klemmengröße x 3/4 Zoll NPT (F)
125 psi unter Umgebungsbedingungen bei Verwendung einer Kunststoffklemme im Stil von True Union
82 °C
Sanitär x NPT (M)
−9 °C
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
180 °F