Learn More
Masterflex™ Anschlussstücke, Sanitärklemme, T-Stück
Artikelnummer. 11710029 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Klemmengröße: 0,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
11710029 Klemmengröße: 0,75 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11710029 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3180661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 CHF
    89.86 CHF / 1 Stück
    Sparen 25.14 CHF
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halten Sie die hygienischen Bedingungen aufrecht, während Sie den Fluss verbinden oder teilen.
  • T-förmige Tri-Clamp™ Standard-Adapter ermöglichen es, den Flüssigkeitsstrom auf zwei Flusswege aufzuteilen oder zusammenzuführen.
  • Beide Materialien sind autoklavierbar, doch PVDF toleriert höhere Temperaturen als PP und weist auch nach wiederholtem Autoklavieren eine konsistentere Arbeitsleistung auf.
  • Die für ein komplettes System erforderlichen Klemmen und Dichtungen sind separat erhältlich.
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Klemmengröße: 0,75 in.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -9 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Sanitäranschluss