Learn More
Azpack™ Rundbecher aus Polypropylen mit Kunststoffgriff
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
Außendurchmesser (metrisch):
318 mm
Höhe (metrisch):
292,5mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus weißem Polypropylen in Lebensmittelqualität
- UN-zugelassen
- Lieferung mit Griffen und Deckeln
- Geeignet für Lebensmittelverpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Becher |
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 318 mm |
| Griffmaterial | Kunststoff |
| Höhe (metrisch) | 292,5mm |
| Enthält | Griff und Deckel |
| Menge | Je |