Learn More
Bohlender™ Ringschlüssel aus Polypropylen
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ringschlüssel |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Rot |
| Innendurchmesser (metrisch) | 78 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zum Öffnen und Schließen mehrerer Verteiler für Fässer verwendet. |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | −20 °C bis +110 °C |