Learn More
BRAND™ Polypropylen-Reservoir
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
220 ml/Säule
40 ml/Säule
50 ml/Säule
60 ml/Säule
6 ml/Säule
Kanäle:
1
4
6
12
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Pyramidenförmiger oder flacher Boden
- DNase-frei
- RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
| Beschreibung | Niedriges Profil |
| Kapazität (metrisch) | 6 ml/Säule |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) Well | 6 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kanäle | 12 |
| Bodenform | Konisch |