Learn More
BRAND™ Polypropylen-Reservoir
Artikelnummer. 15922957 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
220 ml/Säule
40 ml/Säule
50 ml/Säule
60 ml/Säule
6 ml/Säule
Kanäle:
1
4
6
12
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Kanäle unitSize
15922957 220 ml/Säule 1 10 Stück
15932957 6 ml/Säule 12 10 Stück
15942957 60 ml/Säule 4 10 Stück
15952957 40 ml/Säule 6 10 Stück
15962957 50 ml/Säule 1 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15922957 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 701450
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reservoirs ermöglichen es, im automatisierten Liquid-Handling-Prozess unterschiedliche Volumina und Lösungen zu verwenden.
  • Pyramidenförmiger oder flacher Boden
  • DNase-frei
  • RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Beschreibung 96-Well
Kapazität (metrisch) 220 ml/Säule
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) Well 220 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanäle 1
Bodenform Konisch