Learn More
Ismatec™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, reduzierend
Artikelnummer. 10740325
Click to view available options
Schlauchgröße:
1.5 mm und 2.5 mm Innendurchmesser
1.5 mm und 3.0 mm Innendurchmesser
2.5 mm und 3.0 mm Innendurchmesser
3.0 mm und 4.0 mm Innendurchmesser
4.0 mm und 8.0 mm Innendurchmesser
6.0 mm und 8.0 mm Innendurchmesser
Form:
Gerade
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10740325
Marke: Ismatec™ ISM571A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reduzierverbindungsstücke für Schläuche in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ismatec™ Reduzierverbindung für Schläuche aus Kunststoff sind in verschiedenen Kunststoffzusammensetzungen erhältlich.
  • Reduzierstück für Schläuche mit unterschiedlichen Ein- und Auslassdurchmessern.
  • Entwickelt für Ismatec™ Pumpenschläuche.
  • In verschiedenen Größen, Formen und Zusammensetzungen erhältlich.
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Für 2.5 und 3.0 mm ID Schläuche
Verpackungsmenge 10/Pckg.
Schlauchgröße 2.5 mm und 3.0 mm Innendurchmesser
Form Gerade
Produkttyp Reduzierverbindungsstück für Schläuche