Learn More
Ismatec™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, reduzierend
Click to view available options
Schlauchgröße:
1.5 mm und 2.5 mm Innendurchmesser
1.5 mm und 3.0 mm Innendurchmesser
2.5 mm und 3.0 mm Innendurchmesser
3.0 mm und 4.0 mm Innendurchmesser
4.0 mm und 8.0 mm Innendurchmesser
6.0 mm und 8.0 mm Innendurchmesser
Form:
Gerade
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Reduzierstück für Schläuche mit unterschiedlichen Ein- und Auslassdurchmessern.
- Entwickelt für Ismatec™ Pumpenschläuche.
- In verschiedenen Größen, Formen und Zusammensetzungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Azetalharz (POM, Polyoxymethylen) |
| Zur Verwendung mit | Für 3.0 mm und 4.0 mm Innendurchmesser Schläuche |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Schlauchgröße | 3.0 mm und 4.0 mm Innendurchmesser |
| Form | Gerade |
| Produkttyp | Reduzierverbindungsstück für Schläuche |