Learn More
Vitlab™ Reagenzflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. 12885733
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12885733 250 ml 20 Stück
15201179 1000 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12885733 Lieferant Vitlab™ Lieferanten-Nr. 101689
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Flaschen für die Langzeitlagerung von Flüssigkeiten. VITLAB™ Polypropylen-Reagenzflaschen verfügen über einen breiteren Mund zum einfachen Befüllen von Pulvern und pastösen Materialien.
  • Transparente Reagenzflaschen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
  • 5000 ml-Größe mit Griff für einfachen Transport und Ausgießen
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Pulver und Pasten
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 20/Packung
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 132 mm
Produkttyp Reagenzflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe