Learn More
VITLAB™ Reagenzfläschchen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
Verschlusstyp:
Schraubverschluss mit GL-Gewinde
Stopfen mit Sechskant-Verschluss
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
6 Stück
Beschreibung
Wirtschaftliche und langlebige Reagenzienflaschen aus Kunststoff eignen sich ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern und pastösen Materialien. Für die Lagerungsanforderungen von Labormaterialien sind verschiedene Größen, Dichtungen (Stopfen oder Schraubverschlüsse) und Halsgrößen erhältlich.
- Transparente Medienflaschen, ideal für die Langzeitlagerung von Chemikalien
- Reagenzienflaschen mit Schraubverschluss oder Halsstopfen
- Stopfen: Halsweite mit sechseckiger Knopfkappe und rotem Kern
- Schraubverschlüsse: GL-Gewinde mit hohem Rastermaß für eine hohe Tragkraft
- Größere Größen (5 und 10 l) mit Griffen für einfacheres Tragen erhältlich
- Weithalsflaschen erleichtern das Befüllen, insbesondere bei pulverförmigen und pastösen Substanzen
- Aus festem Polypropylen
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Langfristige Lagerung von Flüssigkeiten |
| Enthält | NS-Stopfen aus Polypropylen |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 10 Flaschen |
| Anzahl Stopfen | 45/40 |
| Gewindegröße (metrisch) | NS |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 183 mm |
| Produkttyp | Reagent Bottle |
| Mehr anzeigen |