Learn More
Mutexil™ Polypropylen-Schutzärmel
Catalog Number p-8001239
Click to view available options
Farbe:
Transparent
Weiß
Use Mutexil™ Polypropylene Protection Sleeves for general purposes over sleeves when environmental safety and sterility requirements dictate.
  • With elastics at both ends
  • Length: 40cm
  • White, Transparent, or Blue
Produkttyp Allzweckmanschetten für darüber
Material Polyethylen
Farbe Transparent
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) 40 mm
Breite (metrisch) 20 mm