Learn More
Mutexil™ Polypropylen-Schutzärmel
Artikelnummer. 11765453
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Transparent
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11765453 Weiß 1000 Stück
11775453 Transparent 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11765453 Lieferant Mutexil™ Lieferanten-Nr. 3322048
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Use Mutexil™ Polypropylene Protection Sleeves for general purposes over sleeves when environmental safety and sterility requirements dictate.
  • With elastics at both ends
  • Length: 40cm
  • White, Transparent, or Blue
Spezifikation
Produkttyp Allzweckmanschetten für darüber
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) 40 mm
Breite (metrisch) 20 mm